Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
12 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 142,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41181600
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
flat screw cap (53 mm in diameter), high-density polypropylene
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F44208-1000
General description
The flat-topped polypropylene threaded closure is 53 mm in diameter, features a large milled edge for a convenient hand grip and has deep sealing screw threads. Five internal slots store up to 10 standard 1 x 3" or 25 x 75 mm slides back to back. The base diameter is 59.7 mm (23/8"), height is 114 mm (41/2"). Steam autoclavable at 121°C (250°F), with lid detached during autoclaving.
Features and Benefits
- Durable polypropylene construction
- Sealing ring makes jar watertight
- Stores up to 10 standard slides
- Autoclavable
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description high-density polypropylene | description 8 slide jar with glass cover | description L × W 48 cm × 27 cm | description 5 slide jar with ground glass cover |
| manufacturer/tradename Bel-Art F44208-1000 | manufacturer/tradename DWK Life Sciences WHEATON® 900620 | manufacturer/tradename Bel-Art | manufacturer/tradename DWK Life Sciences WHEATON® 900470 |
| material flat screw cap (53 mm in diameter), high-density polypropylene | material glass jar | material polypropylene container | material glass |
| packaging pack of 12 ea | packaging pack of 6 ea | packaging - | packaging - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?