BR470060
BRAND® cover glass
L × W 24 mm × 24 mm, square
Sinonimo/i:
Cover glasses, Microscopy
Scegli un formato
118,00 €
Scegli un formato
About This Item
118,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
square
Produttore/marchio commerciale
BRAND 470060
Lungh. × largh.
24 mm × 24 mm
Spessore
0.13-0.17 mm , No. 1
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® borosilicate cover glass offers superior clarity and excellent chemical resistance.
- Cover glasses for microscope slides are clean, dust/grease free and distortion-free.
- Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality.
- Flatness within ± 3 μm.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)