Documenti fondamentali
SLW1480/06D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 80 mm × 20 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1480/06D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1480/06D
Diam. est. base
74 mm
diam. × alt.
80 mm × 20 mm
Capacità della capsula
~100 mL
D.I. sommità
75 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)