BR37485
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 50 mL, joint: 12/21, polypropylene stopper
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Scegli un formato
70,10 €
Scegli un formato
About This Item
70,10 €
Prodotti consigliati
Materiali
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Giunto
joint ST/NS neck12/21
joint: 12/21
Caratteristiche
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37485
Capacità
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)