BR152900
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 3 mm
Sinonimo/i:
Tubing, Tubing Connectors
Scegli un formato
27,00 €
Scegli un formato
About This Item
27,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
for tubing i.d. 3 mm
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 152900
Lunghezza
24 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)