Documenti fondamentali
BR144540
BRAND® conical joint stopper, borosilicate glass
joint: ST/NS 34/35, semi-hollow
Sinonimo/i:
Conical joint stoppers, Stoppers
Scegli un formato
1 EA
21,20 €
21,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
21,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
21,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
Giunto
joint: ST/NS34/35
Descrizione
octagonal grip
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144540
Descrizione generale
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)