BR144384
BRAND® stopper
red rubber, H 20 mm, top diam. 14 mm
Sinonimo/i:
Stoppers
Scegli un formato
16,20 €
Scegli un formato
About This Item
16,20 €
Prodotti consigliati
Materiali
red rubber
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144384
Altezza
20 mm
Diam. alla base
11 mm
Diametro sommità
14 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)