BR143364
BRAND® tubing
I.D. 10, O.D. 15, W 2.5 mm
Sinonimo/i:
Tubing
Scegli un formato
302,00 €
Scegli un formato
About This Item
302,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
silicone
Produttore/marchio commerciale
BRAND 143364
Diam. int.
10
Lunghezza
25 m
D.E.
15
Larghezza
2.5 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)