Documenti fondamentali
BR13933
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 10 mL, SILBERBRAND, amber AR-Glass
Sinonimo/i:
Accessories, Burettes, Compact Burettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
1 EA
22,10 €
22,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
22,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
22,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
amber AR-Glass
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13933
Lunghezza
350 mm
Misura
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The BRAND® spare burette tubes for compact burettes are crafted from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring both durability and visibility for accurate liquid measurement. These spare tubes are specifically designed to be compatible with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact burettes, making them a reliable choice for maintaining your liquid handling systems.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)