BR13928
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 50 mL
Sinonimo/i:
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
87,60 €
Scegli un formato
About This Item
87,60 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass (5.4)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13928
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Volume
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)