Documenti fondamentali
HS120851
Sampling Scoop
capacity 500 mL, sterile; electron beam irradiated
Sinonimo/i:
measuring scoop, powder sampler
Scegli un formato
10 EA
47,00 €
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
47,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.13
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
white polystyrene
Sterilità
sterile; electron beam irradiated
Confezionamento
pack of 10 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120851
Lungh. × Largh. × Alt.
10.0 in. × 3.6 in. × 2.0 in.
Capacità
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Heathrow Scientific durable sampling scoops are designed for easy sample retrieval of granules, powders and pastes. Available in multiple sizes, intended for single use to prevent contamination of bulk sample material, and in both, sterile and non-sterile versions.
Caratteristiche e vantaggi
Durable Design
  • Large, wide openings for easy sample retrieval
  • Flat bottom to stabilize sample on scale or flat surface
  • Shatterproof constructed of inert, BSE/TSE free material
Safe Sample Recovery
  • Disposable to ensure no chemical cross-contamination
  • Made from FDA food grade polystyrene in an ISO 8 Class clean room
  • Meets quality control and GMP requirements for sampling
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)