Documenti fondamentali
BR128764
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 2000 mL
Sinonimo/i:
Bottles, PFA, Plastics
Scegli un formato
1 EA
528,00 €
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
528,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PFA cap
round translucent PFA bottle
Giunto
Joints threaded neck (S40)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 128764
Diametro bottiglia × alt.
130 mm × 245 mm
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)