BR110710
BRAND® mortar with pestle, with foot/spout
melamine formaldehyde, size 150 mm × 90 mm
Sinonimo/i:
Mortar
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiali
melamine formaldehyde
Caratteristiche
autoclavable at 121°C
Produttore/marchio commerciale
BRAND 110710
Misura
150 mm × 90 mm
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)