BMSW4000500
Accuris™ Balance
weighing capacity 500 g, resolution: ±0.1 g
Sinonimo/i:
laboratory balances, weighing balances
Scegli un formato
50,70 €
Scegli un formato
About This Item
50,70 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific W4000-500
Campo di misura
resolution: ±0.1 g
Capacità di pesata
500 g
Largh. × prof. × alt.
2.6 in. × 3.9 in. × 0.75 in., Exterior Dimension
Largh. × lungh. piattaforma
2.5 cm × 2.5 cm
Batteria
AAA (battery included)
Descrizione generale
- Easy-to-read, backlit, liquid crystal display
- Calibration function
- Includes AAA batteries
- Snap on, protective cover
- Compact, less than 3 in. wide
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)