Documenti fondamentali
BMSE4000
Benchmark SmartBlue Transilluminator
AC/DC input 115 V
Sinonimo/i:
SYBR, SmartGlow, blue light, gel imaging, gel casting, transillumination
Scegli un formato
1 EACH
716,00 €
716,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
716,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.13
716,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E4000
Descrizione generale
Accuris SmartBlue Transilluminators have been developed for viewing DNA gels stained with new, safe fluorescent dyes. These new dyes, such as SmartGlow, SYBR Green, Gel Green, have an excitation wavelength of 465470nm (visible blue light), and are safer to use than Ethidium Bromide.
Applicazioni
Electrophoresis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)