Documenti fondamentali
Z692743
microDOC Compact Gel Documentation System, with UV Transilluminator (UVT365)
AC/DC input 230 V AC
Scegli un formato
1 EA
5.980,00 €
5.980,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
5.980,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
5.980,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Contains UK and Schuko plugs
Produttore/marchio commerciale
Cleaver CSI-MDOCUV365
Descrizione generale
System comprises of:
Canon G12 digital
2MB storage card
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
8 in. TFT color monitor
12 x 12 cm UV 365 nm transilluminator
This option combines the microDOC Compact Gel Documentation System with a 12 x 12 cm UV 365 nm tranilluminator.
Available with optional TotalLab 1D software. Main software functions include: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, and molecular size, pI and quantity calibration.
Note legali
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)