Documenti fondamentali
Z743549
Thermal Micro-Beads
spherical glass, size 2.5 mm (3 mm)
Scegli un formato
1 L
73,00 €
73,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
73,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
73,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
spherical glass
Confezionamento
pkg of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech BEAD-2000
tecniche
PCR: suitable
Misura
2.5 mm (3 mm)
Categorie correlate
Descrizione generale
THERMALLY CONDUCTIVE GLASS SPHERES
  • Effectively heat and cool samples in most water and dry baths
  • Reduce sample contamination in applications requiring water and ice
  • Support tubes and bottles eliminating the need for floating racks and bottle weights
  • Glass beads are more chemically stable and more easily cleanable than aluminum
  • Thermal Microbeads are autoclavable and solvent resistant
  • For use in water/dry baths, ice pans/buckets, Microbead Chambers and the Microbead Bag
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3