Documenti fondamentali
BML00186
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
AldrichCPR
Scegli un formato
1 G
318,00 €
318,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
318,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17BClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
318,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(N)C=C2Cl
InChI
1S/C12H17BClNO2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-5-8(15)7-10(9)14/h5-7H,15H2,1-4H3
YKQXROMICPMQBZ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)