Documenti fondamentali
721034
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(3-Chloro-5-pyridyl)boronic acid, (3-Chloropyridin-5-yl)boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 3-Chloropyridine-5-boronic acid, 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Scegli un formato
1 G
82,30 €
82,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
82,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5BClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
82,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
255-260 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3,9-10H
NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Chloro-3-pyridineboronic acid can be used as an intermediate:
  • In the preparation of positron emission tomography (PET) radioligand [11C]MK-1064, which is applicable in the orexin-2 receptor imaging.[1]
  • In the synthesis of orexin 2 receptor antagonist (2-SORA) MK-1064.[2]
  • In the preparation of pyridyl-cycloalkyl derived microsomal prostaglandin E synthase-1 inhibitors.[3]
  • In the synthesis of ATAD2 bromodomain inhibitors.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Discovery and optimization of pyridyl-cycloalkyl-carboxylic acids as inhibitors of microsomal prostaglandin E synthase-1 for the treatment of endometriosis
Koppitz M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 29(18), 2700-2705 (2019)
Fragment-based discovery of low-micromolar ATAD2 bromodomain inhibitors
Demont EH, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 58(14), 5649-5673 (2015)
Discovery of 5″-Chloro-N-[(5,6-dimethoxypyridin-2-yl) methyl]-2, 2′: 5′, 3″-terpyridine-3′-carboxamide (MK-1064): A Selective Orexin 2 Receptor Antagonist (2-SORA) for the Treatment of Insomnia
Roecker AJ, et al.
ChemMedChem, 9(2), 311-322 (2014)
Synthesis of [11C] MK-1064 as a new PET radioligand for imaging of orexin-2 receptor
Gao M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 26(15), 3694-3699 (2016)