Documenti fondamentali
BAH367190000
SP Bel-Art® Quaverette Micro-Blade Vibrating Spatula
L 8.25 in. (21 cm), brown FEP blade
Sinonimo/i:
spoon
Scegli un formato
1 EACH
87,30 €
87,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
87,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
87,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
brown FEP blade
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H36719-0000
Lunghezza
8.25 in. (21 cm)
Descrizione generale
Make accurate additions of precious materials as needed. Rotating the toothed thumb wheel vibrates the curved tip spatula, giving you control over transfer from spatula to weighing dish.
Caratteristiche e vantaggi
Available with a plain stainless steel blade or with a brown FEP coating
Coating complies with FDA regulations governing direct food contact applications; reduces transfer losses
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)