Documenti fondamentali
BAF249870000
Beta-Safe storage box for β-emitters
W × L × H 25.4 cm (10 in.) × 15.24 cm (6 in.) × 17.8 cm (7 in.)
Scegli un formato
1 EA
421,00 €
421,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
421,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.35
421,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
acrylic
Caratteristiche
Radioactive materials such as P-32, S-35 and C-14
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F24987-0000
Largh. × lungh. × alt.
25.4 cm (10 in.) × 15.24 cm (6 in.) × 17.8 cm (7 in.)
Descrizione generale
Rubber feet safeguards bench and reduce movement. Lock and cable or chain not included. Thick 9.5 mm (3/8 in.) translucent, acrylic safeguards against radioactive isotopes.
  • Use to hold 32-P, 35-S and 14-C
  • Hinged lid has built in lock hasp to shelter contents
  • Side mounted lock tabs allow box to be fixed to objects with a cable
Note legali
Beta-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)