B92001
4-tert-Butylcyclohexanol, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
P. ebollizione
110-115 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
62-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)