Documenti fondamentali
189286
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzamide
98%
Scegli un formato
5 G
29,10 €
29,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
29,10 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
29,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
199-201 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
nitro
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,(H2,8,10)
ZESWUEBPRPGMTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Negative quasimolecular ions of 4-nitrobenzamide has been investigated by electrospray ionization mass spectrometry[1].
Applicazioni
4-Nitrobenzamide was used in the preparation of 4-nitrobenziminosulfurane[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
F C Chiu et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 11(12), 1061-1064 (2000-01-11)
Negative quasimolecular ions of aromatic carboxylic acid amides have been observed unexpectedly under electrospray ionization conditions. Hypothetically, deprotonation of either carboxamide or carboximidic acid tautomers can produce anions with equivalent resonance structures, the stability of which is affected by conjugated
Preparation of nitriles from primary amides under Swern oxidation conditions.
Nakajima N and Ubukata M.
Tetrahedron Letters, 38(12), 2099-2102 (1997)