Documenti
B79684
Sigma-Aldrich
2-Bromopropiophenone
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
α-Bromopropiophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCHBrCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
Beilstein:
508550
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. eboll.
245-250 °C (lit.)
Densità
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter