Documenti fondamentali
215562
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
98%
Scegli un formato
25 G
62,80 €
100 G
163,80 €
62,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
62,80 €
100 G
163,80 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.00
Beilstein:
1733329
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
82-90 °C/740 mmHg (lit.)
Densità
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C(/C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3+
UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Applicazioni
2-Bromo-2-butene was used in the synthesis of substituted catechol derivatives[1] and mono-annelated benzenes[2].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Novel synthesis and structures of tris-annelated benzene donors for the electron-density elucidation of the classical Mills-Nixon effect.
Rathore R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(24), 6012-6018 (1998)
A new process for the regiocontrolled synthesis of substituted catechols and other 1, 2-dioxygenated aromatics: conjugate addition of vinyl-, aryl-, and heteroarylcopper reagents to cyclobutenediones followed by thermal rearrangement.
Gurski A and Liebskind LS.
Journal of the American Chemical Society, 115(14), 6101-6108 (1993)