772836
Isopropenylmagnesium bromide solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinonimo/i:
1-Methylvinylmagnesium bromide, 1-Propen-2-ylmagnesium bromide, 2-Propen-2-ylmagnesium bromide, Bromo prop-1-en-2-yl magnesium, Bromo(isopropenylmagnesium), Isopropenylmagnesium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densità
0.970 g/mL
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?