Documenti fondamentali
722499
Sigma-Aldrich
N-(5-Bromopentyl)phthalimide
95%
Sinonimo/i:
2-(5-Bromopentyl)isoindole-1,3-dione
Scegli un formato
25 G
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
165,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
59-64 °C
Gruppo funzionale
bromo
imide
Stringa SMILE
BrCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H14BrNO2/c14-8-4-1-5-9-15-12(16)10-6-2-3-7-11(10)13(15)17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2
QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)