252611
N-(Bromomethyl)phthalimide
96%
Sinonimo/i:
Phthalimidomethyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
152-155 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
UUSLLECLCKTJQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3