Documenti
B6531
Sigma-Aldrich
4-tert-Butyl-5-methoxy-o-benzoquinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=CC(=O)C(=O)C=C1C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)7-5-8(12)9(13)6-10(7)14-4/h5-6H,1-4H3
CWFFIAHHCALISQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3