Documenti fondamentali
B54800
Sigma-Aldrich
Tetrazolium Blue Chloride
Sinonimo/i:
3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), BTC, Blue Tetrazolium chloride, TZ
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H32Cl2N8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
727.64
Beilstein:
3894077
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Punto di fusione
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
254 nm
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccccc7)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H32N8O2.2ClH/c1-49-37-27-31(23-25-35(37)47-43-39(29-15-7-3-8-16-29)41-45(47)33-19-11-5-12-20-33)32-24-26-36(38(28-32)50-2)48-44-40(30-17-9-4-10-18-30)42-46(48)34-21-13-6-14-22-34;;/h3-28H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
MUUHXGOJWVMBDY-UHFFFAOYSA-L
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)