Documenti fondamentali
B1806
Sigma-Aldrich
Benzalphthalide
Sinonimo/i:
3-Benzylidenephthalide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
99-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=C/c2ccccc2)\c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-15-13-9-5-4-8-12(13)14(17-15)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-10H/b14-10-
YRTPZXMEBGTPLM-UVTDQMKNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)