Key Documents
B18006
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylbenzenepropanol
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2C(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. eboll.
144 °C/85 mmHg (lit.)
Punto di fusione
31-33 °C (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3
YXVSKJDFNJFXAJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup