ALD00629
6-(1-Cyclohexyl-1-(5-methylpyridin-2-yl)ethyl)pyridin-2(1H)-one
≥95%
Saggio
≥95%
Stato
powder or chunks
Punto di fusione
146-149 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C=CC=C(N1)C(C2=NC=C(C=C2)C)(C)C3CCCCC3
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)