Documenti fondamentali
AEM2B1022
Sigma-Aldrich
Xion AEM-Pention-72-15CL
greener alternative
thickness 10 μm, L × W 5 cm × 5 cm
Scegli un formato
1 EACH
227,00 €
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
227,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
60104509
NACRES:
NB.21
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Lungh. × largh.
5 cm × 5 cm
Spessore
10 μm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Click here for more information.
Applicazioni
XION Composite PENTION Membranes are ultra-thin, ultra-strong, and provide ultra-high performance while demonstrating highly stable performance as reinforced anion exchange membranes (AEM). The ionomer structure contains a poly(norbornene) backbone with quaternary ammonium functional groups. A reinforcement layer is integrated into the structure of the membrane to provide enhanced mechanical properties. The enhanced mechanical properties as free-standing membranes, providing higher ionic conductance without sacrificing strength. Applications for XION Composite PENTION Membranes include fuel cells, electrolysis, and flow batteries.
Note legali
Product of Xergy
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)