Documenti fondamentali
613614
Sigma-Aldrich
Ethane-d5-thiol
98 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl-d5 mercaptan
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
67.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
DNJIEGIFACGWOD-ZBJDZAJPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-49.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto d’infiammabilità (°C)
-45 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)