Documenti fondamentali
ALD00454
Sigma-Aldrich
2-(3,3-Diethyl-1-triazenyl)-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Sinonimo/i:
2-[(1E)-3,3-diethyl-1-triazen-1-yl]-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16ClN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Livello qualitativo
Stato
powder
Disponibilità
available only in USA
Punto di fusione
76 °C
Stringa SMILE
CCN(CC)\N=N\c1cc(C)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C11H16ClN3O2S/c1-4-15(5-2)14-13-10-8-9(3)6-7-11(10)18(12,16)17/h6-8H,4-5H2,1-3H3/b14-13+
PDGZSZLMBJSDQC-BUHFOSPRSA-N
Applicazioni
This triazine-containing toluenesulfonyl chloride "portable desaturase" (Tz°Cl) is a bench-stable that is facile to install on alcohol and amine functionalities to direct selective desaturation of hydrocarbons at remote positions, while leaving behind a synthetically useful tosyl group.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.