ALD00598
CITU
≥95%
Sinonimo/i:
1,1,3,3-Tetramethyl-2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)isouronium
hexafluorophosphate(V)
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Clc1c2c(c(c(c1Cl)Cl)Cl)C(=O)N(C2=O)OC(=[N+](C)C)N(C)C
InChI
1S/C13H12Cl4N3O3.F6P/c1-18(2)13(19(3)4)23-20-11(21)5-6(12(20)22)8(15)10(17)9(16)7(5)14;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
AKPKDOSZCGGWNT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Contenuto correlato
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.