Documenti fondamentali
ALD00224
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl fluoride
95% (NMR)
Scegli un formato
10 G
956,00 €
956,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
956,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrF2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
956,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95% (NMR)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
43-48 °C
Stringa SMILE
FS(C1=C(F)C=C(Br)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrF2O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
ZZZTWJUPHPODPU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Contenuto correlato
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.