Documenti
ALD00130
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7FO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n/D 1.154
Densità
1.339 g/L at 25 °C
Stringa SMILE
FS(C1=CC=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
QHEMDSDRFAIOOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach for the usage of amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3