Key Documents
ALD00084
Sigma-Aldrich
2-Nitro-α-toluenesulfonyl fluoride
Sinonimo/i:
2-Nitro-α-toluenesulfonyl fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6FNO4S
Peso molecolare:
219.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Stringa SMILE
O=S(CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)(F)=O
InChI
1S/C7H6FNO4S/c8-14(12,13)5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
GVMXMZRIMPJDBZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)