Documenti fondamentali
ALD00024
Sigma-Aldrich
2-(2-Propyn-1-yloxy)ethanesulfonyl fluoride
96%
Scegli un formato
250 MG
53,48 €
1 G
191,10 €
53,48 €
Prezzo di listino76,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
53,48 €
1 G
191,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7FO3S
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
53,48 €
Prezzo di listino76,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.435
Densità
1.290 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=S(CCOCC#C)(F)=O
InChI
1S/C5H7FO3S/c1-2-3-9-4-5-10(6,7)8/h1H,3-5H2
HVQHLNVMEKMUEA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)