Documenti
A90608
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
Sinonimo/i:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H6Na2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.30
Beilstein:
3582949
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352103