A54601
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
99%
Sinonimo/i:
2-(2-Aminoethyl)-2-thiopseudourea dihydrobromide, AET, S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
190-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[H].Br[H].NCCSC(N)=N
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)