Merck
A5879
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
≥98% (TLC), NOS inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2-(2-Aminoethyl)-2-thiopseudourea dihydrobromide, AET, S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CH2CH2SC(=NH)NH2 · 2HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-257-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3911163
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
190-196 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
SMILES string
Br[H].Br[H].NCCSC(N)=N
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
InChI key
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide inhibits nitric oxide synthase (NOS).
Biochem/physiol Actions
Inhibits constitutive and inducible NOS.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)