Documenti fondamentali
A48105
Sigma-Aldrich
Cycloleucine
97%
Sinonimo/i:
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Scegli un formato
5 G
170,00 €
10 G
268,00 €
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
170,00 €
10 G
268,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2NC5H8CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Beilstein:
636626
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
tecniche
ligand binding assay: suitable
Punto di fusione
320 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cycloleucine is a nonmetabolizable amino acid widely used as a building block in peptide synthesis.[1][2]
Applicazioni
Cycloleucine can be used as a building block to synthesize:
  • Phosphonylmethylaminocyclopentane-1-carboxylic acid by reacting with paraformaldehyde and diethylphosphite via Kabachnik-Field′s reaction.[3]
  • Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid {1-[1-(R)-(3-morpholin-4-ylpropylcarbamoyl)-2-phenylethylcarbamoyl]cyclopentyl}-amide, (MEN14268) as potential tachykinin NK2 receptor antagonist.[4]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phosphonylmethylaminocyclopentane-1-carboxylic acid
Najdenova E, et al.
Heteroatom Chem., 14(3), 229-230 (2003)
Discovery of a new series of potent and selective linear tachykinin NK2 receptor antagonists
Fedi Valentina, et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(20), 4793-4807 (2007)
Guangying Luo et al.
Journal of cellular physiology, 235(10), 7107-7119 (2020-02-06)
N6 -methyladenosine (m6 A) is a novel epitranscriptomic marker that contributes to regulating diverse biological processes through controlling messenger RNA metabolism. However, it is unknown if m6 A RNA methylation affects uveal melanoma (UM) development. To address this question, we
Toshiki Uji et al.
Frontiers in plant science, 11, 60-60 (2020-03-03)
The transition from the vegetative to sexually reproductive phase is the most dynamic change to occur during a plant's life cycle. In the present study, we showed that the ethylene precursor 1-aminocylopropane-1-carboxylic acid (ACC) induces sexual reproduction in the marine
across Cell Membranes
Biochemical Ecotoxicology. Principles and Methods, 1, 157-157 (2012)