A44207
3-Aminobutanoic acid
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(±)-3-Aminobutyric acid, DL-3-Aminobutyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
3-Aminobutanoic acid, 97%
Saggio
97%
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
189 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
OQEBBZSWEGYTPG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- N
- -aryl amino butanoic acids by Ullmann type aryl amination reaction with aryl halides.
- 3-amino butanoic acid methyl ester, which is used as a chemical intermediate to prepare substituted piperidinone via an ester-imine derivative of aminobutanoic acid.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3