Documenti fondamentali
A35607
Sigma-Aldrich
3-Allylrhodanine
99%
Sinonimo/i:
3-Allyl-2-thioxo-4-thiazolidinone
Scegli un formato
25 G
41,65 €
41,65 €
Prezzo di listino59,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
41,65 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NOS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
41,65 €
Prezzo di listino59,50 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
139 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Densità
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C6H7NOS2/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h2H,1,3-4H2
GYGUTBCTEJBRAN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)