A12658
N-Acetylanthranilic acid
99%
Sinonimo/i:
2-Acetamidobenzoic acid
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
off-white to tan
Punto di fusione
184-187 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
QSACCXVHEVWNMX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?