Documenti fondamentali
96627
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-tyrosine methyl ester hydrochloride
≥98.0%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COC6H4CH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.78
Beilstein:
7696272
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Stato
flakes
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C14H21NO3.ClH/c1-14(2,3)18-11-7-5-10(6-8-11)9-12(15)13(16)17-4;/h5-8,12H,9,15H2,1-4H3;1H/t12-;/m0./s1
PAFVAMWJVIIMQK-YDALLXLXSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)