Documenti
96125
Sigma-Aldrich
Z-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
N-Cbz-D-glutamic acid α-benzyl ester, Z-D-glutamic acid 1-benzyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.38
Beilstein:
5305848
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C20H21NO6/c22-18(23)12-11-17(19(24)26-13-15-7-3-1-4-8-15)21-20(25)27-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,21,25)(H,22,23)/t17-/m1/s1
VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3